Drukuj
Kwas 2-fluorobenzoesowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: o-Fluorobenzoic acid
119360250 119361000
ACRO119360250EA 144 PLN
ACRO119360250 ACRO119361000
Kwas 2-fluorobenzoesowy 99%
Kwas 2-fluorobenzoesowy
Formuła: C₇H₅FO₂
MW: 140.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 245
Temp. topnienia: 123…125 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002405
Numer CAS: 445-29-4
Numer WE (dawny EINECS): 207-158-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 125 °C
GC ≥98.5 %