Kwas 2,6-difluorobenzoesowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A14558.14
A14558.22
A14558.14EA
515
PLN
A14558.14
A14558.22
Kwas 2,6-difluorobenzoesowy ≥98%
Kwas 2,6-difluorobenzoesowy
Purity: 98+%
CAS No.: 385-00-2
Molecular Formula: C7H4F2O2
Formula Weight: 158.11
Odour: Odourless
Melting Point: 156-160°
Boiling Point: 72-77°/13mm
Beilstein Reference: 973774
MDL No.: MFCD00002411
Formuła:
C₇H₄F₂O₂ Temp. Wrzenia: 72…77 °C (13 mmHg) Temp. topnienia: 156…160 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002411 Numer CAS: 385-00-2 Numer WE (dawny EINECS): 206-856-3 |