2,4-Difluorobenzoic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A13403.06
A13403.14
A13403.06EA
289
PLN
A13403.06
A13403.14
2,4-Difluorobenzoic acid ≥98%
2,4-Difluorobenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 1583-58-0
Molecular Formula: C7H4F2O2
Formula Weight: 158.11
Odour: Odourless
Melting Point: 186-190°
Beilstein Reference: 973355
MDL No.: MFCD00011670
Formuła:
C₇H₄F₂O₂ Temp. Wrzenia: 241 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 186…190 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011670 Numer CAS: 1583-58-0 Numer WE (dawny EINECS): 216-430-9 |