Kwas 2,4,5-trifluorobenzoesowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A14193.06
A14193.14
A14193.06EA
451
PLN
A14193.06
A14193.14
Kwas 2,4,5-trifluorobenzoesowy ≥98%
Kwas 2,4,5-trifluorobenzoesowy
Purity: 98%
CAS No.: 446-17-3
Molecular Formula: C7H3F3O2
Formula Weight: 176.10
Melting Point: 95-100°
Beilstein Reference: 3257609
Formuła:
C₇H₃F₃O₂ MW: 176.09 g/mol Temp. Wrzenia: 237 Temp. topnienia: 95…100 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013306 Numer CAS: 446-17-3 |