2,3-Difluorobenzoic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A16717.06
A16717.14
A16717.06EA
265
PLN
A16717.06
A16717.14
2,3-Difluorobenzoic acid ≥98%
2,3-Difluorobenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 4519-39-5
Molecular Formula: C7H4F2O2
Formula Weight: 158.11
Odour: Odourless
Melting Point: 160-164°
Beilstein Reference: 2640781
MDL No.: MFCD00010267
Formuła:
C₇H₄F₂O₂ Temp. topnienia: 160…164 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010267 Numer CAS: 4519-39-5 |