Kwas 2,3,4-trifluorobenzoesowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B20696.06
B20696.14
B20696.06EA
833
PLN
B20696.06
B20696.14
Kwas 2,3,4-trifluorobenzoesowy ≥98%
Kwas 2,3,4-trifluorobenzoesowy
Purity: 98%
CAS No.: 61079-72-9
Molecular Formula: C7H3F3O2
Formula Weight: 176.10
Melting Point: 140-142°
Beilstein Reference: 7476020
Formuła:
C₇H₃F₃O₂ MW: 176.09 g/mol Temp. Wrzenia: 237 Temp. topnienia: 140…142 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00061232 Numer CAS: 61079-72-9 |