Pentafluorobenzonitryl ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzonitrile
A13575.06
A13575.14
A13575.22
A13575.06EA
215
PLN
A13575.06
A13575.14
A13575.22
Pentafluorobenzonitryl ≥98%
Pentafluorobenzonitryl
Purity: 98%
CAS No.: 773-82-0
Molecular Formula: C7F5N
Formula Weight: 193.07
Flash Point: 29°(84°F)
Refractive Index: 1.4425
Melting Point: 1-2°
Boiling Point: 161-162°
Beilstein Reference: 1913453
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00001775
Formuła:
C₇F₅N Temp. Wrzenia: 161…162 °C Temp. topnienia: 1…2 °C Gęstość: 1,566 Temp. Zapłonu: 29 °C (84 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001775 Numer CAS: 773-82-0 Numer WE (dawny EINECS): 212-259-9 Jednostka: 1992 ADR: 3,III |