Drukuj
4-Fluorobenzonitryl 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: p-Fluorobenzonitrile
160810050 160810250
ACRO160810050EA 169 PLN
ACRO160810050 ACRO160810250
4-Fluorobenzonitryl 99%
4-Fluorobenzonitryl
Formuła: C₇H₄FN
MW: 121.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 188 °C (750 mmHg)
Temp. topnienia: 33…36 °C
Temp. Zapłonu: 65
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001812
Numer CAS: 1194-02-1
Numer WE (dawny EINECS): 214-784-9
Jednostka: 3439
ADR: 6.1 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 36 °C
GC ≥98.5 %
Stabilizer 0.1 % 4-tert-Butylcatechol