3,4-Difluorobenzonitrile ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A15600.06
A15600.14
A15600.22
A15600.06EA
348
PLN
A15600.06
A15600.14
A15600.22
3,4-Difluorobenzonitrile ≥98%
3,4-Difluorobenzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 64248-62-0
Molecular Formula: C7H3F2N
Formula Weight: 139.11
Flash Point: 69°(156°F)
Melting Point: 48-52°
Boiling Point: 180°
Beilstein Reference: 2082224
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00011666
Formuła:
C₇H₃F₂N Temp. Wrzenia: 180 °C Temp. topnienia: 48…52 °C Temp. Zapłonu: 69 °C (156 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011666 Numer CAS: 64248-62-0 Numer WE (dawny EINECS): 264-751-8 Jednostka: 3439 ADR: 6.1,III |