2,4-Difluorobenzonitryl ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A14113.06
A14113.14
A14113.06EA
303
PLN
A14113.06
A14113.14
2,4-Difluorobenzonitryl ≥98%
2,4-Difluorobenzonitryl
Purity: 98%
CAS No.: 3939-09-1
Molecular Formula: C7H3F2N
Formula Weight: 139.11
Flash Point:
Formuła:
C₇H₃F₂N Temp. Wrzenia: 189 °C Temp. topnienia: 43…48 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009826 Numer CAS: 3939-09-1 Numer WE (dawny EINECS): 223-523-8 Jednostka: 3439 ADR: 6.1,III |