3-Fluoro-p-anizaldehyd ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Fluoro-4-methoxybenzaldehyde, 3-Fluoro-4-anisaldehyde
B23827.03
B23827.06
B23827.03EA
183
PLN
B23827.03
B23827.06
3-Fluoro-p-anizaldehyd ≥98%
3-Fluoro-p-anizaldehyd
Purity: 98%
CAS No.: 351-54-2
Molecular Formula: C8H7FO2
Formula Weight: 154.14
Flash Point:
Formuła:
C₈H₇FO₂ Temp. Wrzenia: 129…132 °C (11 mmHg) Temp. topnienia: 34…35 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003349 Numer CAS: 351-54-2 Numer WE (dawny EINECS): 206-514-3 |