5-Fluoro-2-nitrobenzaldehyd ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L19327.03
L19327.06
L19327.03EA
571
PLN
L19327.03
L19327.06
5-Fluoro-2-nitrobenzaldehyd ≥98%
5-Fluoro-2-nitrobenzaldehyd
Purity: 98%
CAS No.: 395-81-3
Molecular Formula: C7H4FNO3
Formula Weight: 169.11
Melting Point: 93-96°
Boiling Point: 153°/23mm
MDL No.: MFCD00153175
Formuła:
C₇H₄FNO₃ MW: 169.11 g/mol Temp. Wrzenia: 153 °C (23 mmHg) Temp. topnienia: 93…96 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00153175 Numer CAS: 395-81-3 Numer WE (dawny EINECS): 206-903-8 |