Pentafluorobenzaldehyd 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzaldehyde
A15490.06
A15490.14
A15490.22
A15490.06EA
433
PLN
A15490.06
A15490.14
A15490.22
Pentafluorobenzaldehyd 98%
Pentafluorobenzaldehyd
Purity: 98+%
CAS No.: 653-37-2
Molecular Formula: C7HF5O
Formula Weight: 196.07
Flash Point: 77°(170°F)
Refractive Index: 1.4510
Melting Point: 24-27°
Boiling Point: 164-166°
Beilstein Reference: 1876550
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00003303
Formuła:
C₇HF₅O Temp. Wrzenia: 164…166 °C Temp. topnienia: 24…27 °C Gęstość: 1,630 Temp. Zapłonu: 77 °C (170 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003303 Numer CAS: 653-37-2 Numer WE (dawny EINECS): 211-502-6 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |