Drukuj
Pentafluorobenzaldehyd 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzaldehyde
147090025 147090100 147090500
ACRO147090025EA 202 PLN
ACRO147090025 ACRO147090100 ACRO147090500
Pentafluorobenzaldehyd 98%
Pentafluorobenzaldehyd
Formuła: C₇HF₅O
Temp. Wrzenia: 164…166 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 20 °C
Gęstość: 1,588 g/cm³
Temp. Zapłonu: 77 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003303
Numer CAS: 653-37-2
Numer WE (dawny EINECS): 211-502-6
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %