Drukuj
4-Fluorobenzaldehyd ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
A15383.14 A15383.22 A15383.36
A15383.14EA 268 PLN
A15383.14 A15383.22 A15383.36
4-Fluorobenzaldehyd ≥98%
4-Fluorobenzaldehyd
Purity: 98% CAS No.: 459-57-4 Molecular Formula: C7H5FO Formula Weight: 124.11 Flash Point: 56°(133°F) Refractive Index: 1.5210 Melting Point: -10° Boiling Point: 180-181° Beilstein Reference: 385857 UN No.: 1989 MDL No.: MFCD00003378
Formuła: C₇H₅FO
MW: 124.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 180…181 °C
Temp. topnienia: –10 °C
Gęstość: 1.175
Temp. Zapłonu: 56 °C (133 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003378
Numer CAS: 459-57-4
Numer WE (dawny EINECS): 207-293-6
Jednostka: 1989
ADR: 3 III