3-Fluorobenzaldehyd ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A11396.09
A11396.18
A11396.30
A11396.09EA
249
PLN
A11396.09
A11396.18
A11396.30
3-Fluorobenzaldehyd ≥97%
3-Fluorobenzaldehyd
Purity: 97%
CAS No.: 456-48-4
Molecular Formula: C7H5FO
Formula Weight: 124.11
Flash Point: 56°(132°F)
Refractive Index: 1.5190
Boiling Point: 173°
Beilstein Reference: 970178
UN No.: 1989
MDL No.: MFCD00003348
Formuła:
C₇H₅FO MW: 124.11 g/mol Temp. Wrzenia: 173 °C Gęstość: 1.174 Temp. Zapłonu: 56 °C (132 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003348 Numer CAS: 456-48-4 Numer WE (dawny EINECS): 207-266-9 Jednostka: 1989 ADR: 3 III |