Drukuj
3-Fluorobenzaldehyd 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
119330100 119330500 119332500
ACRO119330100EA 202 PLN
ACRO119330100 ACRO119330500 ACRO119332500
3-Fluorobenzaldehyd 98+%
3-Fluorobenzaldehyd
Formuła: C₇H₅FO
Temp. Wrzenia: 66…68 °C (20 mmHg)
Gęstość: 1,17 g/cm³
Temp. Zapłonu: 56 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003348
Numer CAS: 456-48-4
Numer WE (dawny EINECS): 207-266-9
Jednostka: 1989
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5170 to 1.5190 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure