2-Fluorobenzaldehyd ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 97%
CAS No.: 446-52-6
Molecular Formula: C7H5FO
Formula Weight: 124.11
Flash Point: 55°(131°F)
Refractive Index: 1.5220
Odour: Odourless
Melting Point: -45°
Boiling Point: 172-174°
Beilstein Reference: 507155
UN No.: 1989
MDL No.: MFCD00003302
Formuła:
C₇H₅FO Temp. Wrzenia: 172…174 °C Temp. topnienia: –45 °C Gęstość: 1,180 Temp. Zapłonu: 55 °C (131 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003302 Numer CAS: 446-52-6 Numer WE (dawny EINECS): 207-171-2 Jednostka: 1989 ADR: 3,III |