Drukuj
2-Fluorobenzaldehyd 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
119320250 119321000
ACRO119320250EA 305 PLN
ACRO119320250 ACRO119321000
2-Fluorobenzaldehyd 97%
2-Fluorobenzaldehyd
Formuła: C₇H₅FO
MW: 124.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 172…174 °C
Temp. topnienia: –44.5 °C
Gęstość: 1.17 g/cm³
Temp. Zapłonu: 55
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003302
Numer CAS: 446-52-6
Numer WE (dawny EINECS): 207-171-2
Jednostka: 1989
ADR: 3 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5205 to 1.5225 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %