2,6-Difluorobenzaldehyd ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A18099.14
A18099.06
A18099.14EA
1790
PLN
A18099.14
A18099.06
2,6-Difluorobenzaldehyd ≥97%
2,6-Difluorobenzaldehyd
Purity: 97%
CAS No.: 437-81-0
Molecular Formula: C7H4F2O
Formula Weight: 142.11
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.5070
Melting Point: 15-17°
Boiling Point: 85-86°/20mm
Beilstein Reference: 1935273
MDL No.: MFCD00010293
Formuła:
C₇H₄F₂O MW: 142.1 g/mol Temp. Wrzenia: 85…86 °C (20 mmHg) Temp. topnienia: 15…17 °C Gęstość: 1.317 Temp. Zapłonu: 73 °C (163 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010293 Numer CAS: 437-81-0 |