Drukuj
2,5-Difluorobenzaldehyde 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
303520050 303520010 303520250
ACRO303520050EA 329 PLN
ACRO303520050 ACRO303520010 ACRO303520250
2,5-Difluorobenzaldehyde 98%
2,5-Difluorobenzaldehyde
Formuła: C₇H₄F₂O
Temp. Wrzenia: 67…69 °C (17 mmHg)
Gęstość: 1,3 g/cm³
Temp. Zapłonu: 58 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010327
Numer CAS: 2646-90-4
Jednostka: 1993
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4970 to 1.5010 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %