2,4-Difluorobenzaldehyd ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 98%
CAS No.: 1550-35-2
Molecular Formula: C7H4F2O
Formula Weight: 142.11
Flash Point: 55°(131°F)
Refractive Index: 1.4980
Melting Point: 2-3°
Boiling Point: 65-66°/17mm
Beilstein Reference: 2243422
UN No.: 1989
MDL No.: MFCD00010326
Formuła:
C₇H₄F₂O Temp. Wrzenia: 65…66 °C (17 mmHg) Temp. topnienia: 2…3 °C Gęstość: 1,299 Temp. Zapłonu: 55 °C (131 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010326 Numer CAS: 1550-35-2 Numer WE (dawny EINECS): 216-287-2 Jednostka: 1989 ADR: 3,III |