2,4-Difluorobenzaldehyd 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
271470050
271470250
ACRO271470050EA
316
PLN
ACRO271470050
ACRO271470250
2,4-Difluorobenzaldehyd 98%
2,4-Difluorobenzaldehyd
Formuła:
C₇H₄F₂O Temp. Wrzenia: 65…66 °C (17 mmHg) Temp. topnienia: 2…3 °C Gęstość: 1,29 g/cm³ Temp. Zapłonu: 55 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010326 Numer CAS: 1550-35-2 Numer WE (dawny EINECS): 216-287-2 Jednostka: 1989 ADR: 3,III |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4970 to 1.5000 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |