Heksafluorobenzen ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99%
CAS No.: 392-56-3
Molecular Formula: C6F6
Formula Weight: 186.06
Flash Point: 10°(50°F)
Refractive Index: 1.3780
Odour: Aromatic
Melting Point: 4-5°
Boiling Point: 80-81°
Beilstein Reference: 1683438
Merck Reference: 14,4686
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000288
Formuła:
C₆F₆ Temp. Wrzenia: 80…81 °C Temp. topnienia: 4…5 °C Gęstość: 1,616 Temp. Zapłonu: 10 °C (50 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000288 Numer CAS: 392-56-3 Numer WE (dawny EINECS): 206-876-2 Jednostka: 1993 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 14,4686 |