fluorobenzen ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99%
CAS No.: 462-06-6
Molecular Formula: C6H5F
Formula Weight: 96.10
Flash Point: -15°(-5°F)
Refractive Index: 1.4660
Odour: Aromatic
Melting Point: -42°
Boiling Point: 84-85°
Beilstein Reference: 1236623
Merck Reference: 14,4170
UN No.: 2387
MDL No.: MFCD00000280
Formuła:
C₆H₅F Temp. Wrzenia: 84…85 °C Temp. topnienia: –42 °C Gęstość: 1,025 Temp. Zapłonu: –15 °C (5 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000280 Numer CAS: 462-06-6 Numer WE (dawny EINECS): 207-321-7 Jednostka: 2387 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 14,4170 |