Drukuj
fluorobenzen 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Phenylfluoride
119341000 119345000 119340025
ACRO119341000EA 152 PLN
ACRO119341000 ACRO119345000 ACRO119340025
fluorobenzen 99%
fluorobenzen
Formuła: C₆H₅F
Temp. Wrzenia: 85 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –42 °C
Gęstość: 1,02 g/cm³
Temp. Zapłonu: –15 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000280
Numer CAS: 462-06-6
Numer WE (dawny EINECS): 207-321-7
Jednostka: 2387
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,04197
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4643 to 1.4663 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥98.5 %