Drukuj
1,4-Difluorobenzen 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
114610250 114611000
ACRO114610250EA 331 PLN
ACRO114610250 ACRO114611000
1,4-Difluorobenzen 99+%
1,4-Difluorobenzen
Formuła: C₆H₄F₂
Temp. Wrzenia: 88 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –13 °C
Gęstość: 1,17 g/cm³
Temp. Zapłonu: 2 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000344
Numer CAS: 540-36-3
Numer WE (dawny EINECS): 208-742-9
Jednostka: 1993
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,03172
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %