1,3-Difluorobenzen ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99%
CAS No.: 372-18-9
Molecular Formula: C6H4F2
Formula Weight: 114.09
Flash Point: 2°(36°F)
Refractive Index: 1.4380
Odour: Characteristic
Melting Point: -59°
Boiling Point: 82-83°
Beilstein Reference: 1904537
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000327
Formuła:
C₆H₄F₂ Temp. Wrzenia: 82…83 °C Temp. topnienia: –59 °C Gęstość: 1,160 Temp. Zapłonu: 2 °C (36 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000327 Numer CAS: 372-18-9 Numer WE (dawny EINECS): 206-746-5 Jednostka: 1993 ADR: 3,II |