Drukuj
1,3-Difluorobenzen 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
114600100 114600250 114601000
ACRO114600100EA 244 PLN
ACRO114600100 ACRO114600250 ACRO114601000
1,3-Difluorobenzen 99+%
1,3-Difluorobenzen
Formuła: C₆H₄F₂
Temp. Wrzenia: 83 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –59 °C
Gęstość: 1,15 g/cm³
Temp. Zapłonu: 2 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000327
Numer CAS: 372-18-9
Numer WE (dawny EINECS): 206-746-5
Jednostka: 1993
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4370 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %