Drukuj
Zaklejki uszczelniające, close-it
Dostawca: BURKLE
5303-3019 5303-2019 5303-0017 5303-1017
312-0092EA 527 PLN
312-0092 312-0091 312-0089 312-0090
Zaklejki uszczelniające, close-it
Etykiety
Taśmy uszczelniające close-it w wersji standardowej i do żywności. Przeznaczone do zaklejania otworów powstałych po pobraniu próbek. Można nimi zaklejać również rozerwane opakowania. With its extremely strong adhesive strength, close-it tapes adhere to a range of different surfaces, where the glue effect of normal adhesive tape quickly reaches its maximum capacity.
  • Możliwość opisywania
  • Białe bez nadruku
  • Dostępne w wersji standardowej i do żywności
  • Can be labelled with permanent ink and provides gas-proof seal