Drukuj
Mieszadła magnetyczne, pokryte PTFE, cylindryczne
Dostawca: KARTELL
763 698 699 704 705 748 749 750 751 756 757 758 0076400
KART763EA 491 PLN
KART763 KART698 KART699 KART704 KART705 KART748 KART749 KART750 KART751 KART756 KART757 KART758 KART0076400
Mieszadła magnetyczne, pokryte PTFE, cylindryczne
Mieszadła Mieszadełka magnetyczne
PTFE pokryte, cylindryczne.
  • Okrągły kształt, gładkościenne
  • Może być stosowane do artykułów spożywczych