Drukuj
Lejki z krótkim trzonkiem, jednorazowego użytku
Dostawca: Simport Scientific
F490-3 F490-4 F490-1 F490-2
SIMPF490-3EA 221 PLN
SIMPF490-3 SIMPF490-4 SIMPF490-1 SIMPF490-2
Lejki z krótkim trzonkiem, jednorazowego użytku
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Lejki filtracyjne Lejki filtracyjne
These disposable funnels are made of either polystyrene or polypropylene. Both are tapered at a 60° angle with inside fluting.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • PP funnels are autoclavable