Drukuj
Butelki z szeroką szyjką, PTFE, z zakrętkami, PTFE
Dostawca: KARTELL
745 746 747 744
KART745EA 1530 PLN
KART745 KART746 KART747 KART744
Butelki z szeroką szyjką, PTFE, z zakrętkami, PTFE
Butelki i butle Butle plastikowe
PTFE, white.
  • Bardzo dobra odporność mechaniczna i chemiczna
  • Może być bezpiecznie używany w sposób ciągły od -270 ° C do 250 ° C
  • Nadaje się do żywności
Szczególnie nadaje się do rozpuszczania i trawienia kwasami i środkami korozyjnymi. Cała butelka, w tym zakrętki i wkładki z PTFE.