Drukuj
Magnetyczne tarcze mieszające
Dostawca: KARTELL
777 778 779
KART777EA 58.5 PLN
KART777 KART778 KART779
Magnetyczne tarcze mieszające
Mieszadła Mieszadełka magnetyczne
PTFE coated magnetic stirring bars with convex shape for good centring action.
  • Effective stirring action
  • Suitable for food stuff