Drukuj
Pipety wielomiarowe, MBL
Dostawca: SciLabware
PRA810AS PRA812AS PRA814AS PRA816AS PRA818AS
612-3965EA 42.3 PLN
612-3965 612-3966 612-3967 612-3968 612-3969
Pipety wielomiarowe, MBL
Pipety Pipety wielomiarowe
Soda lime glass.
  • Calibrated to deliver from any graduation line down to zero at the jet
  • Graduations in permanent amber stain
DIN EN ISO 835
Certyfikaty: DIN EN ISO 835.