1,2-Difluorobenzen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A10377.09
A10377.18
A10377.30
A10377.09EA
391
PLN
A10377.09
A10377.18
A10377.30
1,2-Difluorobenzen ≥98%
1,2-Difluorobenzen
Purity: 98+%
CAS No.: 367-11-3
Molecular Formula: C6H4F2
Formula Weight: 114.09
Flash Point: 1°(33°F)
Refractive Index: 1.4440
Odour: Characteristic
Melting Point: -34°
Boiling Point: 92-94°
Beilstein Reference: 1905113
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000284
Formuła:
C₆H₄F₂ Temp. Wrzenia: 92…94 °C Temp. topnienia: –34 °C Gęstość: 1,171 Temp. Zapłonu: 1 °C (33 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000284 Numer CAS: 367-11-3 Numer WE (dawny EINECS): 206-680-7 Jednostka: 1993 ADR: 3,II |