Drukuj
1,2-Difluorobenzen 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
155150100 155150500
ACRO155150100EA 279 PLN
ACRO155150100 ACRO155150500
1,2-Difluorobenzen 98%
1,2-Difluorobenzen
Formuła: C₆H₄F₂
Temp. Wrzenia: 92 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –34 °C
Gęstość: 1,158 g/cm³
Temp. Zapłonu: 2 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000284
Numer CAS: 367-11-3
Numer WE (dawny EINECS): 206-680-7
Jednostka: 1993
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4417 to 1.4437 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %