Drukuj
VWR® Ultra-High Performance, Jednokanałowe pipety mechaniczne, zmienna objętość
Dostawca: VWR Collection
613-1489EA 1690 PLN
613-1489 613-7063 613-7064 613-7065 613-7066 613-7067 613-7068 613-7069 613-7078 613-7079 613-7080 613-7081
VWR® Ultra-High Performance, Jednokanałowe pipety mechaniczne, zmienna objętość
Pipety Pipety i dozowniki seryjne
Pipety VWR® Ultra-High Performance zapewniają doskonałą dokładność i precyzję, z niezrównanym i sprawdzonym ergonomicznym kształtem, który jest jednocześnie lekki i wytrzymały.
  • Najniższa testowana siła potrzebna do pipetowania
  • Uniwersalna końcówka
  • Automatyczna blokada pokrętła ustawiania objętości
  • Dźwigniowy wyrzutnik końcówek i kolorowe oznaczenia dla identyfikacji objętości
  • Łatwa kalibracja i konserwacja
  • Autoklawowalna w całości