Drukuj
Pipety wielomiarowe, z certyfikatem, MBL
Dostawca: SciLabware
PRA780ASWC PRA782ASWC PRA784ASWC PRA786ASWC PRA788ASWC
612-3945EA 125 PLN
612-3945 612-3946 612-3947 612-3948 612-3949
Pipety wielomiarowe, z certyfikatem, MBL
Pipety Pipety wielomiarowe
Soda lime glass.
  • Calibrated to deliver from zero at the top to any graduation line down to the shoulder
  • Graduations in permanent amber stain
DIN EN ISO 835
Certyfikaty: DIN EN ISO 835.
Informacje do zamówienia: Supplied with calibration certificate showing actual dispensed volume and providing traceability to National Standards.