Drukuj
Pipeta jednomiarowa, MBL
Dostawca: SciLabware
PRA700B PRA702B PRA704B PRA706B PRA708B PRA712B PRA714B PRA716B PRA710B
612-3926EA 89.3 PLN
612-3926 612-3927 612-3928 612-3929 612-3930 612-3937 612-3938 612-3939 612-3936
Pipeta jednomiarowa, MBL
Pipety Pipety jednomiarowe
Soda-lime glass.
  • Calibrated to deliver (TD)
  • Markings in permanent amber stain
Certyfikaty: ISO 648.