Drukuj
Pipety jednomiarowe, certyfikowana praca, MBL
Dostawca: SciLabware
MBL®
612-3909EA 111 PLN
612-3909 612-3908 612-3911 612-3925 612-3924 612-3897 612-3910 612-3899 612-3898
Pipety jednomiarowe, certyfikowana praca, MBL
Pipety Pipety jednomiarowe
Soda lime glass.
  • Each pipette engraved with individual serial number
  • Markings in permanent amber stain
Certyfikaty: ISO 648, DIN 12690
Dodatkowe informacje: Supplied with calibration certificate allowing traceability to National Standards.