Drukuj
Butelki, szeroka szyjka, z zakrętkami, Azlon®
Dostawca: SciLabware
BLP0150P BWP0250P BWP0500P BWP1000P BWP2000P BLP0100P BLP0125P BWP0030PN BWP0060PN
215-0390EA 124 PLN
215-0390 215-0392 215-0393 215-0394 215-0560 215-2869 215-2870 215-2871 215-0552
Butelki, szeroka szyjka, z zakrętkami, Azlon®
Butelki i butle Butle plastikowe
PP, wysoka przejrzystość, sztywna z zakrętkami z PP.
  • Szczelna konstrukcja bez wkładki
  • Gładkie kontury wewnętrzne dla efektywnego nalewania i łatwości nalewania
  • Wytrzymałe i bardzo trwałe w użyciu
  • Dobra odporność chemiczna, autoklawowalne w +121 ° C
Idealny do szerokiej gamy zastosowań do przechowywania cieczy, przygotowywania mediów i pobierania próbek.
Uwaga: Podczas sterylizacji w autoklawie zawsze upewnij się, że nakrętki są całkowicie poluzowane lub usunięte, aby zapobiec przypadkowym implozjom.