Drukuj
Zlewki, niska forma, Azlon®
Dostawca: SciLabware
BPB0050P BPB0100P BPB0250P BPB1000P BPB0500P
213-0096EA 154 PLN
213-0096 213-0097 213-0098 213-0102 213-0100
Zlewki, niska forma, Azlon®
Zlewki
PP, wysoce prześwitujące.
  • Zwężający się styl do układania w sosy; oszczędność miejsca i łatwa obsługa
  • Dobra odporność chemiczna
  • Można sterylizować w autoklawie w temperaturze +121 ° C
Idealne do ogólnego użytku laboratoryjnego. Wyraźne, niebieskie, łatwe do odczytania, nieusuwalne podziałki. Precyzyjne nie kapiące wylewy.
Certyfikaty: ISO 7056