Drukuj
Kolby próżniowe filtrujące, Büchner, ze złączem
Dostawca: SciLabware
1170/10SC 1170/02SC 1170/14SC 1170/04SC 1170/06SC 1170/08SC
511-0777EA 760 PLN
511-0777 511-0775 511-0785 511-0045 511-0046 511-0047
Kolby próżniowe filtrujące, Büchner, ze złączem
Kolby Kolby próżniowe
PYREX®, szkło borokrzemowe.
  • Ramię boczne posiada gwintowane złącze PTFE do łatwego i bezpiecznego montażu rurki próżniowej o średnicy 9 mm
  • Z szyjką na narzędzia do przyjęcia gumowego korka lub stożka
Kolby Büchnera o grubej ściance do zastosowań w filtracji próżniowej.
Certyfikaty: Zgodne z normą ISO 6556