Drukuj
Pipety jednomiarowe, MBL
Dostawca: SciLabware
PRA724AS PRA720AS PRA722AS PRA726AS PRA728AS PRA730AS PRA732AS PRA734AS PRA736AS
612-3890EA 52.8 PLN
612-3890 612-3888 612-3889 612-3891 612-3892 612-3893 612-3894 612-3895 612-3896
Pipety jednomiarowe, MBL
Pipety Pipety jednomiarowe
Soda lime glass
  • Calibrated for total delivery
  • Each pipette engraved with individual serial number
  • Markings in permanent amber stain
Certyfikaty: ISO 648, DIN 12690