Drukuj
Łopatki mieszadła do kolb balonowych
Dostawca: KARTELL
690 691 692 693 694
KART690EA 117 PLN
KART690 KART691 KART692 KART693 KART694
Łopatki mieszadła do kolb balonowych
Mieszadła Ostrza do mieszadeł
Pasuje do wszystkich standardowych końcówek wałów mieszadła. "Długi rowek" dziurka od klucza (Ø 9 mm) zapewnia łatwe wkładanie przez szyjkę kolby i właściwe położenie mieszadełka. Może być stosowany w sposób ciągły w temperaturze 250 °C z krótkimi przerwami do 300 °C.