Drukuj
Mieszadła magnetyczne, trójkątne
Dostawca: KARTELL
780 781 782 783
KART780EA 35 PLN
KART780 KART781 KART782 KART783
Mieszadła magnetyczne, trójkątne
Mieszadła Mieszadełka magnetyczne
PTFE coated, triangular magnetic stirring bars.
  • Scraping action ideal for dissolving solids and mixing sediments
  • Angled surfaces create high turbulence even at low speeds
  • Suitable for food stuff