Drukuj
Naczynia do odparowywania
Dostawca: RSG
870.150 870.100 870.070
RSGA870.150EA 150 PLN
RSGA870.150 RSGA870.100 RSGA870.070
Naczynia do odparowywania
Tace/Naczynia/Parownice Parownice
Made of stainless steel 1,4301.
  • Very good temperature resistance
  • Very good chemical resistance
  • Easy to clean