Drukuj
Mieszadełko magnetyczne, z pierścieniem obrotowym
Dostawca: KARTELL
788 787 793 797 799 794 786 0078900
KART788EA 418 PLN
KART788 KART787 KART793 KART797 KART799 KART794 KART786 KART0078900
Mieszadełko magnetyczne, z pierścieniem obrotowym
Mieszadła Mieszadełka magnetyczne
Powlekana PTFE nadaje się do stosowania w pojemnikach o nieregularnym dnie.
  • Powierzchnie kątowe umożliwiają osiągnięcie wysokiej turbulencji, nawet przy niskiej prędkości
  • Pierścień obrotowy zmniejsza powierzchnię kontaktu i sprzyja uzyskaniu optymalnej pozycji mieszadła
  • Może być stosowany do artykułów spożywczych