Drukuj
Dozowniki butelkowe, DOSIPET
Dostawca: KARTELL
83025 83010 83002 83005 83050 83060
KART83025EA 5500 PLN
KART83025 KART83010 KART83002 KART83005 KART83050 KART83060
Dozowniki butelkowe, DOSIPET
Dozowniki butelkowe
Autoklawowalne, o zmiennej objetości.
  • Łatwa i szybka możliwość wyboru objętości
  • Datowany seryjny znak identyfikacyjny partii, drukowany na każdym dozowniku DOSIPET (niezbędny, gdy eksploatacja zgodna z normami ISO 9000)
  • Obracając pokrętło trybu pracy o 180 stopni, wszystkie płyny w rurce wylotowej spływają z powrotem do butelki
  • Tłok dozownika DO PIPET Standard całkowicie wypiera odczynnik za każdym razem/ wyrzutem
W pełni regulowane dozowniki do butelek z przełącznikiem trybu pracy dla całkowitego przedmuchiwania wraz z napełnianiem i opróżnianiem rur, instrukcja obsługi, jak następujące adaptery gwintów na rozmiar: 2,5/5,0 i 10 ml adaptery A25, A28, A45, S40 na rozmiar 25/50 i 100 ml adaptery A28, A38, A32/45, S40. Dozowniki autoklawowalne do 121°C, 2 bar.